Print…
Ácido 2-etilhexanóico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
118520025 118525000 118520011 118520100
ACRO118520025EA 103 EUR
ACRO118520025 ACRO118525000 ACRO118520011 ACRO118520100
Ácido 2-etilhexanóico 99%
Ácido 2-etilhexanóico
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 228 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,906 g/cm³
Ponto de Inflamação: 114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002675
Número CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %