Acido 2-Etilbutírico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-09-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -15°
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1098634
Merck Reference: 14,3110
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002670
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 192…194 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 0,924 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002670 Número CAS: 88-09-5 EINECS: 201-796-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3110 |