Print…
Pivalic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T71803-100ML T71803-500ML T71803-5ML
SIALT71803-100MLEA 49.8 EUR
SIALT71803-100ML SIALT71803-500ML SIALT71803-5ML
Pivalic acid, Sigma-Aldrich®
Pivalic acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 164
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Densidade: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 640
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004194
Número CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07667