Print…
Pivalic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
8.01336.0100EA 29.6 EUR
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
Pivalic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Pivalic acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 164
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Densidade: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 640
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004194
Número CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07667
Encomendar
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 164 °C
Vapor Pressure 0.85 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.3931 (37 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)