Pivalic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
A10776.0C
A10776.0E
A10776.36
A10776.0CEA
566
EUR
A10776.0C
A10776.0E
A10776.36
Pivalic acid ≥99%
Pivalic acid
Purity: 99%
CAS No.: 75-98-9
Molecular Formula: (CH3)3CCO2H
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 63°(145°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 163-165°
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 969480
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004194
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Peso Molecular: 102.13 g/mol Ponto de ebulição: 163…165 °C Ponto de Fusão: 31…35 °C Densidade: 0.91 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004194 Número CAS: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 12,07667 |