Print…
Pivalic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
140020050 140021000 140025000 140020025
ACRO140020050EA 29 EUR
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000 ACRO140020025
Pivalic acid 99%
Pivalic acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 163…164 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004194
Número CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
Merck Index: 12,07667
Encomendar
Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %