Print…
2,2-Dimethylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethylbutanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D152609-100ML D152609-25ML
SIALD152609-100MLEA 164 EUR
SIALD152609-100ML SIALD152609-25ML
2,2-Dimethylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylbutyric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 74 °C (0,5 mmHg)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 0,9449 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00004200
Número CAS: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN: 3265
ADR: 8,III