2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2-Dimethylbutanoic acid
A17072.09
A17072.18
A17072.30
A17072.09EA
31.7
EUR
A17072.09
A17072.18
A17072.30
2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
2,2-Dimethylbutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 595-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4154
Odour: Pungent
Melting Point: -14°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1720666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004200
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 186 °C Ponto de Fusão: –14 °C Densidade: 0,926 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004200 Número CAS: 595-37-9 EINECS: 209-865-0 UN: 3265 ADR: 8,III |