Print…
Methyl pivalate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl trimethylacetate
A13764.22 A13764.36
A13764.22EA 41 EUR
A13764.22 A13764.36
Methyl pivalate ≥99%
Methyl pivalate
Purity: 99% CAS No.: 598-98-1 Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3900 Melting Point: -70° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1744141 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008843
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 100…101 °C
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 0.875
Ponto de Inflamação: 6 °C (42 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008843
Número CAS: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3 II