Ethyl pivalate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethylacetic acid ethyl ester, Ethyltrimethylacetate, Pivalic acid ethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid ethyl ester, Ethyl trimethylacetate
A13100.14
A13100.22
A13100.14EA
34.3
EUR
A13100.14
A13100.22
Ethyl pivalate ≥99%
Ethyl pivalate
Purity: 99%
CAS No.: 3938-95-2
Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Stench
Melting Point: -90°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1747617
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009129
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Peso Molecular: 130.19 g/mol Ponto de ebulição: 116…118 °C Ponto de Fusão: –90 °C Densidade: 0.891 Ponto de Inflamação: 16 °C (60 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009129 Número CAS: 3938-95-2 EINECS: 223-520-1 UN: 3272 ADR: 3 II |