Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G6654-1G G6654-250MG G6654-500MG G6654-5G
SIALG6654-1GEA 595 EUR
SIALG6654-1G SIALG6654-250MG SIALG6654-500MG SIALG6654-5G
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Ponto de Fusão: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063106
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7