Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
MQ200
G4501-100MG G4501-1G G4501-250MG G4501-500MG G4501-5G
SIALG4501-100MGEA 63.2 EUR
SIALG4501-100MG SIALG4501-1G SIALG4501-250MG SIALG4501-500MG SIALG4501-5G
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Peso Molecular: 612.64 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063106
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7