Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
G4376-10G G4376-1G G4376-250MG G4376-500MG G4376-5G
SIALG4376-10GEA 0 EUR
SIALG4376-10G SIALG4376-1G SIALG4376-250MG SIALG4376-500MG SIALG4376-5G
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Ponto de Fusão: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063106
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7