Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
3542-1 3542-5
3542-1EA 114 EUR
3542-1 3542-5
L(-)-Glutathione (forma oxidada), Millipore®
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Ponto de Fusão: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063106
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7