Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada)
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
A2243.0005 A2243.0025
A2243.0005EA 161 EUR
A2243.0005 A2243.0025
L(-)-Glutathione (forma oxidada)
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Peso Molecular: 612.64 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063106
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7