Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada) ≥95%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
0524-1GEA 86.4 EUR
0524-1G 0524-5G
L(-)-Glutathione (forma oxidada) ≥95%, alta pureza
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Ponto de Fusão: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063106
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Encomendar
Iron <0.002%
Lead <0.001%
Loss on Drying ≤8%
Purity ≥95%