Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada) hidrato 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: L(-)-Glutathione, oxidized hydrate, Glutathione disulphide hydrate, Glutathiol hydrate, GSSG hydrate
343840010 343840050 343840250
ACRO343840010EA 65.6 EUR
ACRO343840010 ACRO343840050 ACRO343840250
L(-)-Glutathione (forma oxidada) hidrato 95%
L(-)-Glutathione (forma oxidada) hidrato
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂·xH₂O
Peso Molecular: 612.64 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 178 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150701
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm