Print…
L(-)-Glutathione (forma oxidada) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
320225000 320220050
ACRO320225000EA 50.1 EUR
ACRO320225000 ACRO320220050
L(-)-Glutathione (forma oxidada) 98%
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Fórmula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Ponto de Fusão: 178 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063106
Número CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=4, water)