L(-)-Glutationa (forma reduzida), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
G4251-5G
G4251-1G
G4251-10MG
G4251-100G
G4251-10G
G4251-250G
G4251-25G
G4251-300MG
G4251-500G
G4251-50G
SIALG4251-5GEA
101
EUR
SIALG4251-5G
SIALG4251-1G
SIALG4251-10MG
SIALG4251-100G
SIALG4251-10G
SIALG4251-250G
SIALG4251-25G
SIALG4251-300MG
SIALG4251-500G
SIALG4251-50G
L(-)-Glutationa (forma reduzida), Sigma-Aldrich®
L(-)-glutationa (forma reduzida)
Fórmula:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Peso Molecular: 307.33 g/mol Ponto de Fusão: 185…195 °C Densidade: 1.475 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00065939 Número CAS: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |