Print…
L(-)-Glutationa (forma reduzida), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
3541-1EA 38.1 EUR
3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
L(-)-Glutationa (forma reduzida), Millipore®
L(-)-glutationa (forma reduzida)
Fórmula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Ponto de Fusão: 185…195 °C
Densidade: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065939
Número CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488