Print…
L(-)-Glutationa (forma reduzida) 98, high_purity
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
0399-250GEA 1680 EUR
0399-250G 0399-50G 0399-100G
L(-)-Glutationa (forma reduzida) 98, high_purity
L(-)-glutationa (forma reduzida)
Fórmula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Peso Molecular: 307.33 g/mol
Ponto de Fusão: 192…195 °C
Densidade: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065939
Número CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Encomendar
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific Rotation −18.5 to −15.5°