L(-)-Glutationa (forma reduzida) 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
A18014.06
A18014.14
A18014.22
A18014.06EA
54.4
EUR
A18014.06
A18014.14
A18014.22
L(-)-Glutationa (forma reduzida) 97
L(-)-glutationa (forma reduzida)
Purity: 97%
CAS No.: 70-18-8
Molecular Formula: C10H17N3O6S
Formula Weight: 307.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 1729812
Merck Reference: 14,4475
Optical Rotation: -17° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00065939
Fórmula:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Peso Molecular: 307.33 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 193 °C (decomposição) Densidade: 1.475 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00065939 Número CAS: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |