Print…
Pivalamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 63.6 EUR
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamide 98%
Pivalamide
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 212 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008011
Número CAS: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %