Print…
Pivalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
143502-100G 143502-25G
SIAL143502-100GEA 174 EUR
SIAL143502-100G SIAL143502-25G
Pivalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pivalic anhydride
Fórmula: C₁₀H₁₈O₃
Ponto de ebulição: 193 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008842
Número CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 3265
ADR: 8,III