Pivalic anhydride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
162440500
162440010
162442500
ACRO162440500EA
64.6
EUR
ACRO162440500
ACRO162440010
ACRO162442500
Pivalic anhydride 99%
Pivalic anhydride
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₃ Ponto de ebulição: 193 °C (760 mmHg) Densidade: 0,91 g/cm³ Ponto de Inflamação: 57 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008842 Número CAS: 1538-75-6 EINECS: 216-263-1 UN: 2920 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow liquid Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |