Print…
Pivaloyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15051.AE A15051.0F A15051.AP
A15051.AEEA 31.7 EUR
A15051.AE A15051.0F A15051.AP
Pivaloyl chloride ≥98%
Pivaloyl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Ponto de ebulição: 105…106 °C
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,985
Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000709
Número CAS: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
UN: 2438
ADR: 6.1,I