Print…
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool de diacetona
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H41544-2.5L H41544-25ML H41544-500ML H41544-4L
SIALH41544-2.5LEA 165 EUR
SIALH41544-2.5L SIALH41544-25ML SIALH41544-500ML SIALH41544-4L
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 166
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004471
Número CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM