3-Hidroxi-3-metilbutanona ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
43724.22
43724.14
43724.06
43724.22EA
462
EUR
43724.22
43724.14
43724.06
3-Hidroxi-3-metilbutanona ≥90%
3-Hidroxi-3-metilbutanona
Purity: 90+%
CAS No.: 115-22-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 42°(107.6°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 140-141°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00004460
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 140…141 °C Densidade: 0,96 Ponto de Inflamação: 42 °C (107,6 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004460 Número CAS: 115-22-0 EINECS: 204-073-1 UN: 1224 ADR: 3,III |