Print…
4-Metil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W273104-1KG-K W273104-8KG-K
SIALW273104-1KG-KEA 92 EUR
SIALW273104-1KG-K SIALW273104-8KG-K
4-Metil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
4-Metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 117.4
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008938
Número CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM