Print…
4,4-Dimetil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
136875-25G 136875-5G
SIAL136875-25GEA 522 EUR
SIAL136875-25G SIAL136875-5G
4,4-Dimetil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimetil-2-pentanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0,808 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008854
Número CAS: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3,II