Print…
3-Metil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M67001-25G M67001-5G
SIALM67001-25GEA 303 EUR
SIALM67001-25G SIALM67001-5G
3-Metil-2-pentanona, Sigma-Aldrich®
3-Metil-2-pentanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 117 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,815 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009336
Número CAS: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
UN: 1224
ADR: 3,II