Print…
2-Metil-3-pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl Isopropyl ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
108707-25G 108707-5G
SIAL108707-25GEA 340 EUR
SIAL108707-25G SIAL108707-5G
2-Metil-3-pentanona, Sigma-Aldrich®
2-Metil-3-pentanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 115 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009314
Número CAS: 565-69-5
EINECS: 209-288-4
UN: 1224
ADR: 3,II