Print…
2,6-Dimetilheptano-4-ona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Diisobutyl Ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W353701-1KG W353701-200G W353701-SAMPLE
SIALW353701-1KGEA 4330 EUR
SIALW353701-1KG SIALW353701-200G SIALW353701-SAMPLE
2,6-Dimetilheptano-4-ona, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetilheptano-4-ona
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008940
Número CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III