Print…
2,6-Dimetilheptano-4-ona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
273848-100G 273848-25G
SIAL273848-100GEA 509 EUR
SIAL273848-100G SIAL273848-25G
2,6-Dimetilheptano-4-ona, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetilheptano-4-ona
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008940
Número CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III