Print…
Chloromethyl pivalate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
141186-100G 141186-25G
SIAL141186-100GEA 108 EUR
SIAL141186-100G SIAL141186-25G
Chloromethyl pivalate, Sigma-Aldrich®
Chloromethyl pivalate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Peso Molecular: 150.6 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Densidade: 1.0387 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000884
Número CAS: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1