Chloromethyl pivalate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
A11967.14
A11967.22
A11967.14EA
32.6
EUR
A11967.14
A11967.22
Chloromethyl pivalate ≥97%
Chloromethyl pivalate
Purity: 97%
CAS No.: 18997-19-8
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.60
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1560838
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000884
Fórmula:
C₆H₁₁ClO₂ Peso Molecular: 150.6 g/mol Ponto de ebulição: 146…148 °C Densidade: 1.045 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000884 Número CAS: 18997-19-8 EINECS: 242-735-1 ADR: 3 III |