Print…
Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W269204-1KG-K W269204-20KG-K W269204-4KG-K
SIALW269204-1KG-KEA 169 EUR
SIALW269204-1KG-K SIALW269204-20KG-K SIALW269204-4KG-K
Isovaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Isovaleraldehyde
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 0 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007014
Número CAS: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250