Print…
Isobutiraldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W222003-1KG-K W222003-20KG-K W222003-4KG-K W222003-8KG-K
SIALW222003-1KG-KEA 136 EUR
SIALW222003-1KG-K SIALW222003-20KG-K SIALW222003-4KG-K SIALW222003-8KG-K
Isobutiraldeído, Sigma-Aldrich®
Isobutiraldeído
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 64 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006980
Número CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171