Print…
2-Etilhexanal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E29109-250ML E29109-5ML
SIALE29109-250MLEA 114 EUR
SIALE29109-250ML SIALE29109-5ML
2-Etilhexanal, Sigma-Aldrich®
2-Etilhexanal
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 163 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –67 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006987
Número CAS: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1989
ADR: 3,III