Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Fornecedor: Avantor
8109-06EA 393.68 EUR
8109-06 8109-09
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Cromatografia, Colunas
Estas colunas apresentam as resinas poliméricas BAKERBOND® DVB, que são o produto da tecnologia de micropartículas poliméricas ultra limpas. Estas partículas de resina têm uma grande superfície, são altamente rígidas, são estáveis na gama de pH 1 a 14, são molháveis em água e não são afetadas pela secagem por absorvente. Estas colunas são recomendadas quando são utilizados métodos de deteção avançados.
  • Melhorar a recuperação de preparação das amostras
  • À base de polímeros
Aplicações gerais: analitos ligeiramente polares a apolares.
Estas colunas EFSMais informação do produto