Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Fornecedor: Avantor
8108-04EA 393.05 EUR
8108-04 8108-09
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Cromatografia, Colunas
Estas colunas apresentam as resinas poliméricas BAKERBOND® DVB, que são o produto da tecnologia de micropartículas poliméricas ultra limpas. Estas partículas de resina têm uma grande superfície, são altamente rígidas, são estáveis na gama de pH 1 a 14, são molháveis em água e não são afetadas pela secagem por absorvente. Estas colunas são recomendadas quando são utilizados métodos de deteção avançados.
  • Melhorar a recuperação de preparação das amostras
  • À base de polímeros
Aplicações gerais: analitos polares a apolares.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de adsorção.