1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
A10655.09
A10655.18
A10655.30
A10655.09EA
75.9
EUR
A10655.09
A10655.18
A10655.30
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 97+%
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona
Purity: 97+%
CAS No.: 5469-26-1
Molecular Formula: C6H11BrO
Formula Weight: 179.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 189-192°
Beilstein Reference: 506485
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000206
Fórmula:
C₆H₁₁BrO Ponto de ebulição: 189…192 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1,333 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000206 Número CAS: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |