Print…
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 93%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
306410050 306410250
ACRO306410050EA 51.5 EUR
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 93%
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona
Fórmula: C₆H₁₁BrO
Ponto de ebulição: 189…192 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000206
Número CAS: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %