Print…
2-Bromo-2-metilpropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
135615-100G 135615-500G 135615-5G
SIAL135615-100GEA 96.4 EUR
SIAL135615-100G SIAL135615-500G SIAL135615-5G
2-Bromo-2-metilpropano, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Br
Peso Molecular: 137.02 g/mol
Ponto de ebulição: 73
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000125
Número CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554