Print…
2-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
306878-100G 306878-5G
SIAL306878-100GEA 237 EUR
SIAL306878-100G SIAL306878-5G
2-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-methylbutane
Fórmula: C₅H₁₁Br
Ponto de ebulição: 108 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,2439 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00000127
Número CAS: 507-36-8
EINECS: 208-071-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00644