Print…
1-Bromo-3-metilbutano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
124095-100G 124095-500G 124095-5G
SIAL124095-100GEA 36.3 EUR
SIAL124095-100G SIAL124095-500G SIAL124095-5G
1-Bromo-3-metilbutano, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-metilbutano
Fórmula: C₅H₁₁Br
Ponto de ebulição: 119 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000253
Número CAS: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05130