Print…
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 700, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
455008-500ML 455008-100ML
SIAL455008-500MLEA 205 EUR
SIAL455008-500ML SIAL455008-100ML
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 700, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Cross-linking reagent.
  • Linear and homobifunctional
  • Contains 100 ppm MEHQ and 300 ppm BHT as inhibitor
Ω- and α- end acrylates. Suitable for polymerisation reactions.
Fórmula: CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Ponto de Fusão: 12…17 °C
Densidade: 1,12 g/ml (25 °C)
Ponto de Inflamação: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081876
Número CAS: 26570-48-9
Encomendar
Refractive Index n20/D 1.47