Print…
VWR® Basic, Cobre-sapatos
Fornecedor: VWR Collection
113-9086EA 67.5 EUR
113-9086 113-9091 113-9088 113-9085 113-9089 113-9084 113-9083 113-9090 113-9087
VWR® Basic, Cobre-sapatos
Roupas Descartáveis
Cobre-sapatos descartáveis feitos de película CPE.
  • Sem látex de borracha natural
  • Disponível em cores diferentes
L×W: 410×170 mm
Espessura: 25, 40 ou 70 µm
* Tamanho único
Embalagem: 10 unidades por pacote, 10 pacotes por saco, 10 sacos por caixa.