Print…
n-Triacontane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
263842-1G 263842-5G
SIAL263842-1GEA 90.5 EUR
SIAL263842-1G SIAL263842-5G
n-Triacontane, Sigma-Aldrich®
n-Triacontane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
Ponto de ebulição: 449,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Densidade: 0,7797 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009410
Número CAS: 638-68-6
EINECS: 211-349-5