Print…
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado 99-101%, ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
J15700.A1 J15700.C4
J15700.A1EA 84.1 EUR
J15700.A1 J15700.C4
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado 99-101%, ultra puro
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Peso Molecular: 416.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150026
Número CAS: 10378-23-1
Merck Index: 13,03544
Encomendar
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 99 to 101% (as is)
Identification (FTIR) Conforms
pH (1%, H2O) 10.7 to 11.7
pH (5%, H2O) 10.7 to 12.0